Perfluoro-2,5,8,11-tetraoxadodecane 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Perfluorotriglyme, Perfluoro(triethylene glycol dimethyl ether), 1,1,1,3,3,4,4,6,6,7,7,9,9,10,10,12,12,12-Octadecafluoro-2,5,8,11-tetraoxadodecane
PC9775-25G PC9775-5G
APOSPC9775-25GEA 123 EUR InStock
APOSPC9775-25G APOSPC9775-5G
Perfluoro-2,5,8,11-tetraoxadodecane 98%
Perfluoro-2,5,8,11-tetraoxadodecane
Formule: C₈F₁₈O₄
MW: 502,054 g/mol
Point d'ébullition: 106 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08458174
Numéro CAS: 64028-04-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité