3-Fluoropiperidine hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSPC9782-1GEA 125 EUR InStock
APOSPC9782-1G APOSPC9782-2.5G APOSPC9782-5G
3-Fluoropiperidine hydrochloride
3-Fluoropiperidine hydrochloride
Formule: C₅H₁₀FN·HCl
MW: 139,60 g/mol
Point de fusion: 204 °C (déc.)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03452799
Numéro CAS: 116574-75-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité