2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)acetanilide
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC9904-1G PC9904-5G
APOSPC9904-1GEA 140 EUR InStock
APOSPC9904-1G APOSPC9904-5G
2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)acetanilide
2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)acetanilide
Formule: C₁₀H₁₀F₃NO₂
MW: 233,187 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07368678
Numéro CAS: 886762-79-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité