2-Fluoro-3-methylbenzyl alcohol 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC9907-1G PC9907-5G
APOSPC9907-1GEA 45.1 EUR InStock
APOSPC9907-1G APOSPC9907-5G
2-Fluoro-3-methylbenzyl alcohol 98%
2-Fluoro-3-methylbenzyl alcohol
Formule: C₈H₉FO
MW: 140,155 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07368780
Numéro CAS: 307975-03-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité