3-(2,4-Difluorophenyl)pyrazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC9993-250MG PC9993-1G
APOSPC9993-250MGEA 43.7 EUR InStock
APOSPC9993-250MG APOSPC9993-1G
3-(2,4-Difluorophenyl)pyrazole
3-(2,4-Difluorophenyl)pyrazole
Formule: C₉H₆F₂N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01940429
Numéro CAS: 474707-70-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité