Azure II pour la microscopie (C.I.52010/52015)
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ400
1.09211.0010 1.09211.1000
1.09211.0010EA 48.7 EUR InStock
1.09211.0010 1.09211.1000
Azure II pour la microscopie (C.I.52010/52015)
Azure II
Azure II (C.I. 52010/ 52015) is a dry dye for the preparation of a color staining solution used for the staining of blood and bone marrow smears of human origin. The dye is a CE certified IVD product and has a constant dye content and a reliable high quality, which is one of the major precondition for a reproducible diagnostic staining.
  • Blood smears
Formule: C₁₆H₁₈N₃S·C₁₅H₁₆N₃S·2Cl
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00080716
Numéro CAS: 37247-10-2
IVDLogo
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité