NANOCOLOR® Photometric Tube Tests, AOX
Fournisseur: MACHEREY-NAGEL
916111 916115 918072 918073 985007
MANA916111EA 134 EUR InStock
MANA916111 MANA916115 MANA918072 MANA918073 MANA985007
NANOCOLOR® Photometric Tube Tests, AOX
Kits de tests environnementaux
A pre-dosed NANOCOLOR tube test for photometric determination of AOX in water.
  • Measurement directly in the test tube, saving time and reducing exposure to chemical reagents
  • Barcode cuvette identification
  • Precisely pre-dosed reagents in 16 mm (OD) tubes
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité