Avantor® ACE®, HPLC/UHPLC Columns, HTP-MS Cartridge Columns
Fournisseur: VWR
Avantor® ACE®
ACE-HTP5-0102EA 743 EUR InStock
ACE-HTP5-0102 ACE-HTP-SK1 ACE-HTP3-0102 ACE-HTPX-0102
Avantor® ACE®, HPLC/UHPLC Columns, HTP-MS Cartridge Columns
Colonnes pour chromatographie
Avantor® ACE® HTP-MS columns are designed for high throughput LC-MS applications. Ideal for laboratories screening multiple samples by LC-MS. Retains hydrophobic and slightly polar analytes.
  • Short cartridge columns designed for fast run times
  • LC-MS compatible with low bleed
  • Easy LC-MS connection
  • Multi-packs available
  • Each cartridge individually tested
Applicable for applications where some retention is required to remove matrix components and achieve rapid separations.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité