Anti-S1 protein hybridoma polyclonal antibody(ASS8)
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS
S1N-S58-1MG S1N-S58-100UG
ACRBS1N-S58-1MGEA 2780 EUR InStock
ACRBS1N-S58-1MG ACRBS1N-S58-100UG
Anti-S1 protein hybridoma polyclonal antibody(ASS8)
Anticorps
Type: Primary
Antigen: S1 protein
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Hybridoma
Isotype: Mouse IgG1/kappa
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité