Anti-S protein RBD neutralising antibody HEK293 monoclonal antibody (Trehalose free)
Fournisseur: Acro Biosystems
ACRBS1N-M13A1-1MGEA 2780 EUR InStock
ACRBS1N-M13A1-1MG
Anti-S protein RBD neutralising antibody HEK293 monoclonal antibody (Trehalose free)
Anticorps
Type: Primary
Antigen: S protein RBD
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: HEK293
Isotype: Human IgG1/kappa
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité