Human recombinant CD8 alpha & beta (from HEK293 cells)
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS
CDA-H52W5-1MG CDA-H52W5100UG
ACRBCDA-H52W5-1MGEA 3270 EUR InStock
ACRBCDA-H52W5-1MG ACRBCDA-H52W5100UG
Human recombinant CD8 alpha & beta (from HEK293 cells)
Protéines et Peptides
Human CD8 alpha&beta (CD8A&CD8B) Heterodimer Protein, His Tag&Tag Free (MALS verified), ACROBiosystems.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité