Human recombinant siglec-15 (from HEK293 cells), Biotin
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS
SG5-H82E9200UG SG5-H82E9-25UG
ACRBSG5-H82E9200UGEA 1585 EUR InStock
ACRBSG5-H82E9200UG ACRBSG5-H82E9-25UG
Human recombinant siglec-15 (from HEK293 cells), Biotin
Protéines et Peptides
Biotinylated Human Siglec-15 / CD33L3 Protein, His,Avitag™ (recommended for biopanning).
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité