Rabbit recombinant FcRn (FCGRT & B2M) (from HEK293 cells)
Fournisseur: Acro Biosystems
ACRBFCM-R52W5-50UGEA 350 EUR InStock
ACRBFCM-R52W5-50UG
Rabbit recombinant FcRn (FCGRT & B2M) (from HEK293 cells)
Protéines et Peptides
Rabbit FcRn / FCGRT&B2M Heterodimer protein, His Tag&Tag Free (SPR verified).
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité