Fluroxypyr 1-Methylheptyl ester, certifié
Fournisseur: Apollo Scientific
BI1013-1G BI1013-250MG BI1013-500MG BI1013-5G
APOSBI1013-1GEA 215 EUR InStock
APOSBI1013-1G APOSBI1013-250MG APOSBI1013-500MG APOSBI1013-5G
Fluroxypyr 1-Methylheptyl ester, certifié
Fluroxypyr 1-Methylheptyl ester
Formule: C₁₅H₂₁Cl₂FN₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00144318
Numéro CAS: 81406-37-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité