3,4,5-Trihydroxybenzoate de propyle pure Ph. Eur., BP, Qualité Pharmaceutique
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Gallate de propylePropyle trihydroxy-3,4,5-benzoate
APOSBI141962-100GEA 72.7 EUR InStock
APOSBI141962-100G APOSBI141962-1KG
3,4,5-Trihydroxybenzoate de propyle pure Ph. Eur., BP, Qualité Pharmaceutique
3,4,5-Trihydroxybenzoate de propyle
Formule: C₁₀H₁₂O₅
MW: 212,2 g/mol
Point de fusion: 146…149 °C
Densité: 0,5 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002196
Numéro CAS: 121-79-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité