Mycophenolate mofetil
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
APOSBI1536-100MGEA 94.5 EUR InStock
APOSBI1536-100MG APOSBI1536-500MG APOSBI1536-250MG
Mycophenolate mofetil
Mycophenolate mofetil
Formule: C₂₃H₃₁NO₇
MW: 433,50 g/mol
Point de fusion: 94…95 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00867568
Numéro CAS: 128794-94-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité