5-Bromo-2'-deoxyuridine (Broxuridine)
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 5-Bromo-1-((2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, 5-Bromo-2'-deoxyuridine, 5-BrdU
BI2048-1G BI2048-5G BI2048-25G
APOSBI2048-1GEA 24.8 EUR InStock
APOSBI2048-1G APOSBI2048-5G APOSBI2048-25G
5-Bromo-2'-deoxyuridine (Broxuridine)
5-Bromo-2'-deoxyuridine (Broxuridine)
Thymidine analogue used as a mutagen in genetic research.
Formule: C₉H₁₁BrN₂O₅
MW: 307,10 g/mol
Point de fusion: 190…194 °C (dec.)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00006529
Numéro CAS: 59-14-3
EINECS: 200-415-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité