Succinimide
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
BI224-1KG BI224-500G BI224-2.5KG
APOSBI224-1KGEA 43.7 EUR InStock
APOSBI224-1KG APOSBI224-500G APOSBI224-2.5KG
Succinimide
Succinimide
Formule: C₄H₅NO₂
Point d'ébullition: 285…290 °C
Point de fusion: 121…126 °C
Densité: 1.41 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 201 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005495
Numéro CAS: 123-56-8
EINECS: 204-635-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité