L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Tris-(hydroxyméthyl) aminométhane (TRIS, Trométamol) 99,9, ultrapure
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Amino-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol(tris), Tromethamine, Tris(hydroxymethyl)methylamine, 2-Amino-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol, 2-Amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, Trizma(R) base, TRIS base, THAM
BI2888-1KG BI2888-500G BI2888-5KG
APOSBI2888-1KGEA 55.1 EUR InStock
APOSBI2888-1KG APOSBI2888-500G APOSBI2888-5KG
Tris-(hydroxyméthyl) aminométhane (TRIS, Trométamol) 99,9, ultrapure
Tris-(hydroxyméthyl) aminométhane (TRIS, Trométamol)
  • Loss on drying: <0.2%
  • Heavy metals: <1 ppm
  • pka: @ 20°C:8.3 + 0.1
  • Biological buffer - useful range 7.0 - 9.0
Formule: NH₂C(CH₂OH)₃
MW: 121.14 g/mol
Point d'ébullition: 219…220 °C
Point de fusion: 171.2…172.3 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004679
Numéro CAS: 77-86-1
EINECS: 201-064-4
Merck Index: 13,09842
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité
Ce site utilise des cookies, en provenance de VWR ou de ses partenaires, afin de collecter des informations statistiques sur votre navigation et vous proposer des contenus en accord avec vos préférences, générés en fonction de vos habitudes de navigation. En poursuivant la consultation de ce site, vous approuvez l’utilisation de ces cookies.
Pour en savoir plus, consultez notre Politique de Confidentialit&eacute;..