Acide 2-(cyclohexylamino)éthanesulfonique (CHES)
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSBI3458-250GEA 0 EUR InStock
APOSBI3458-250G APOSBI3458-100G APOSBI3458-500G
Acide 2-(cyclohexylamino)éthanesulfonique (CHES)
Acide 2-(cyclohexylamino)éthanesulfonique (CHES)
  • Assay (by titration) 98+%
  • Water (by Karl Fischer) <1.0%
  • Biological buffer - useful range 8.6-10.0
Formule: C₈H₁₇NO₃S
MW: 207,29 g/mol
Point de fusion: 300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003835
Numéro CAS: 103-47-9
EINECS: 203-115-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité