Bleomycin sulphate (mixture)
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
BI3543-25MG BI3543-5MG
APOSBI3543-25MGEA 386 EUR InStock
APOSBI3543-25MG APOSBI3543-5MG
Bleomycin sulphate (mixture)
Bleomycin sulphate (mixture)
The sulphates of bleomycin are a mixture of basic antineoplastic glycopeptide antibiotics produced by Streptomces verticullus. bleomycin binds to DNA and causes strand scissions.
Formule: C₅₅H₈₄N₁₇O₂₁S₃·xH₂SO₄
MW: 1512,6 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00070310
Numéro CAS: 9041-93-4
EINECS: 232-925-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité