HEPES hemisodium salt ≥96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: N-2-Hydroxyethylpiperazine-N'-2-ethanesulphonic acid hemisodium salt, 4-(2-Hydroxyethyl)piperazine-1-ethanesulphonic acid hemisodium salt
BI5940-100G BI5940-25G BI5940-500G
APOSBI5940-100GEA 71.2 EUR InStock
APOSBI5940-100G APOSBI5940-25G APOSBI5940-500G
HEPES hemisodium salt ≥96%
HEPES hemisodium salt
Biological buffer.
  • Assay (by titration) 98+%
  • Water (By Karl Fischer) <3.0%
  • pH (1%) = 7.4 +/- 0.2
Formule: C₈H₁₇.₅N₂O₄S·½Na
MW: 249,30 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00036463
Numéro CAS: 103404-87-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité