Cilostazol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 6-(4-(1-Cyclohexyl-1H-tetrazol-5-yl)butoxy)-3,4-dihydroquinolin-2(1H)-one, 6-[4-(1-Cyclohexyl-1H-tetrazol-5-yl)butoxy]-3,4-dihydro-2(1H)-quinolinone
BI7396-1G BI7396-5G BI7396-25G
APOSBI7396-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSBI7396-1G APOSBI7396-5G APOSBI7396-25G
Cilostazol
Cilostazol
Formule: C₂₀H₂₇N₅O₂
MW: 369,47 g/mol
Point de fusion: 158…162 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00866780
Numéro CAS: 73963-72-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité