1,4-Benzenedimethanethiol 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: alpha,alpha'-Dimercapto-p-xylene, 1,4-Bis(mercaptomethyl)benzene, 1,4-BDMT
BI7566-250MG BI7566-1G BI7566-5G
APOSBI7566-250MGEA 21.9 EUR InStock
APOSBI7566-250MG APOSBI7566-1G APOSBI7566-5G
1,4-Benzenedimethanethiol 98%
1,4-Benzenedimethanethiol
Attention: Store under Argon.
Formule: C₈H₁₀S₂
MW: 170,29 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004872
Numéro CAS: 105-09-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité