2,2'-[1,2-Éthanediylbis(oxy)]diéthanethiol 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Ethylene Glycol Bis(2-mercaptoethyl) Ether, 1,8-Dimercapto-3,6-dioxaoctane, 1,2-Bis(2-mercaptoethoxy)ethane, 2,2′-(Ethylenedioxy)diethanethiol
BI7569-100G BI7569-500G
APOSBI7569-100GEA 116 EUR InStock
APOSBI7569-100G APOSBI7569-500G
2,2'-[1,2-Éthanediylbis(oxy)]diéthanethiol 97%
2,2'-[1,2-Éthanediylbis(oxy)]diéthanethiol
Formule: C₆H₁₄O₂S₂
MW: 182,30 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00015873
Numéro CAS: 14970-87-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité