2,4-Dichlorotoluène-α-thiol 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: (2,4-Dichlorophenyl)methanethiol, 2,4-Dichlorobenzenemethanethiol
BI7571-5G BI7571-25G
APOSBI7571-5GEA 91.5 EUR InStock
APOSBI7571-5G APOSBI7571-25G
2,4-Dichlorotoluène-α-thiol 98%
2,4-Dichlorotoluène-α-thiol
Formule: C₇H₆Cl₂S
MW: 193,10 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00039650
Numéro CAS: 59293-67-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité