L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Triphénylmethanethiol 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Triphenylmethanethiol
BI7573-25G BI7573-100G
APOSBI7573-25GEA 55.1 EUR InStock
APOSBI7573-25G APOSBI7573-100G
Triphénylmethanethiol 98%
Triphénylmethanethiol
Formule: C₁₉H₁₆S
MW: 276.40 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004854
Numéro CAS: 3695-77-0
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité