Acide 4-(indole-3-yl)butyrique
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
BI9764-25G BI9764-5G
APOSBI9764-25GEA 65.5 EUR InStock
APOSBI9764-25G APOSBI9764-5G
Acide 4-(indole-3-yl)butyrique
Acide 4-(indole-3-yl)butyrique
  • Assay (by titration) 99+%
  • Water (by Karl Fischer) < 1.0%
  • Plant tissue culture tested
Formule: C₁₂H₁₃NO₂
Point de fusion: 122…125 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005664
Numéro CAS: 133-32-4
EINECS: 205-101-5
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité