Amphotericine B
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
BIA0103-10G BIA0103-1G BIA0103-5G
APOSBIA0103-10GEA 241 EUR InStock
APOSBIA0103-10G APOSBIA0103-1G APOSBIA0103-5G
Amphotericine B
Amphotericine B
A polyene antifungal antibiotic produced by Streptomyces nodosus.
Formule: C₄₇H₇₃NO₁₇
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00877763
Numéro CAS: 1397-89-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité