(S)-(+)-Abscisic acid 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: ABA, (+)-cis,trans ABA, (S)-5-(1-Hydroxy-2,6,6-trimethyl-4-oxo-2-cyclohexen-1-yl)-3-methyl-(2Z,4E)-pentadienoic acid, (S)-(+)-Abscisic acid, Dormin, S-ABA, (+)-Abscisic acid
BIA0125-1G BIA0125-250MG BIA0125-500MG
APOSBIA0125-1GEA 517 EUR InStock
APOSBIA0125-1G APOSBIA0125-250MG APOSBIA0125-500MG
(S)-(+)-Abscisic acid 99%
(S)-(+)-Abscisic acid
Naturally occurring (1'S)-(+) enantiomer of abscisic acid. Important sesquiterpenoid plant hormone, acts as a regulator of plant responses to environmental stresses. Roles as growth regulator, abscisic acid receptor agonist, plant metabolite.
Formule: C₁₅H₂₀O₄
MW: 264,32 g/mol
Point de fusion: 186…188 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00066545
Numéro CAS: 21293-29-8
Commander maintenant
COMMANDE
Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
Collapse All
Type de conditionnement Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Bottle 250 mg APOSBIA0125-250MG
Bottle 500 mg APOSBIA0125-500MG
Bottle 1 g APOSBIA0125-1G
Générer des étiquettes code à barres. Format des étiquettes code à barres.: 
Créer une page catalogue sous forme pdf
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité