Actinomycine D ≥99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
BIA0175-10MG BIA0175-25MG BIA0175-50MG
APOSBIA0175-10MGEA 183 EUR InStock
APOSBIA0175-10MG APOSBIA0175-25MG APOSBIA0175-50MG
Actinomycine D ≥99%
Actinomycin D
Antineoplastic antibiotic
  • Purity: ≥99%
Formule: C₆₂H₈₆N₁₂O₁₆
Point de fusion: 251…253 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00005033
Numéro CAS: 50-76-0
EINECS: 200-063-6
ONU: 3462
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité