ADA ≥98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Acide N-carbamoylméthyliminodi(acetique)
APOSBIA0302-500GEA 248 EUR InStock
APOSBIA0302-500G APOSBIA0302-100G
ADA ≥98%
ADA
Biological buffer - useful range 6.0 - 7.2
Formule: H₂NC(O)CH₂N(CH₂COOH)₂
MW: 190,16 g/mol
Point de fusion: 219 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008031
Numéro CAS: 26239-55-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité