3-Amino-9-éthylcarbazole (AEC) ≥95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
BIA0303-100G BIA0303-25G BIA0303-5G
APOSBIA0303-100GEA 285 EUR InStock
APOSBIA0303-100G APOSBIA0303-25G APOSBIA0303-5G
3-Amino-9-éthylcarbazole (AEC) ≥95%
3-Amino-9-ethyl carbazole
Substrate for peroxidase.
Formule: C₁₄H₁₄N₂
Point de fusion: 98…100 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00004964
Numéro CAS: 132-32-1
EINECS: 205-057-7
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité