Cyanoguanidine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Dicyanodiamide, 1-Cyanoguanidine, N-Cyanoguanidine, Dicyandiamide
BIA0503-1KG BIA0503-500G
APOSBIA0503-1KGEA 50.9 EUR InStock
APOSBIA0503-1KG APOSBIA0503-500G
Cyanoguanidine
Cyanoguanidine
Formule: (H₂N)₂CNCN
MW: 84,08 g/mol
Point de fusion: 208…211 °C
Densité: 1.4 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008066
Numéro CAS: 461-58-5
EINECS: 207-312-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité