Taurine ≥99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSBIA0603-100GEA 14.7 EUR InStock
APOSBIA0603-100G APOSBIA0603-500G APOSBIA0603-1KG
Taurine ≥99%
Taurine
  • Water (by Karl Fischer) <1.0%
Formule: C₂H₇NO₃S
MW: 125,15 g/mol
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008197
Numéro CAS: 107-35-7
EINECS: 203-483-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité