Acide L(+)-aspartique
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
BIA0705-1KG BIA0705-500G
APOSBIA0705-1KGEA 77.1 EUR InStock
APOSBIA0705-1KG APOSBIA0705-500G
Acide L(+)-aspartique
L(+)-Aspartic acid
Formule: C₄H₇NO₄
Point de fusion: >300 °C
Densité: 1.66 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002616
Numéro CAS: 56-84-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité