D(+)-Proline
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
BIA0718-100G BIA0718-25G BIA0718-5G
APOSBIA0718-100GEA 154 EUR InStock
APOSBIA0718-100G APOSBIA0718-25G APOSBIA0718-5G
D(+)-Proline
D(+)-Proline
Formule: C₅H₉NO₂
Point de fusion: 223 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064317
Numéro CAS: 344-25-2
EINECS: 206-452-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité