L(+)-Asparagine monohydraté ≥99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: L-Asparagine monohydraté(S)-(+)-Asparagine monohydraté
APOSBIA0725-1KGEA 0 EUR InStock
APOSBIA0725-1KG APOSBIA0725-250G APOSBIA0725-2.5KG
L(+)-Asparagine monohydraté ≥99%
L(+)-Asparagine monohydraté
Formule: C₄H₈N₂O₃·1H₂O
MW: 150,13 g/mol
Point de fusion: 233…235 °C
Densité: 1,6 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00151038
Numéro CAS: 5794-13-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité