N-Succinimidyl Acetate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
BIA1015-10G BIA1015-25G BIA1015-100G
APOSBIA1015-10GEA 72.7 EUR InStock
APOSBIA1015-10G APOSBIA1015-25G APOSBIA1015-100G
N-Succinimidyl Acetate
N-Succinimidyl Acetate
Formule: C₆H₇NO₄
Point de fusion: 134 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00037916
Numéro CAS: 14464-29-0
EINECS: 238-454-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité