Phénol equilibrated stabilisé
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: Acide phénique
APOSBIA1153-100MLEA 0 EUR InStock
APOSBIA1153-100ML APOSBIA1153-500ML APOSBIA1153-250ML
Phénol equilibrated stabilisé
Phénol
Formule: C₆H₅OH
MW: 94,11 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00002143
Numéro CAS: 108-95-2
ONU: 2821
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité