Agarose, faible fusion
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
BIA1189-100G BIA1189-50G
APOSBIA1189-100GEA 190 EUR InStock
APOSBIA1189-100G APOSBIA1189-50G
Agarose, faible fusion
Agarose
Low melting agaroses are synthetically derived, their low melting temperature allows for the recovery of undamaged nucleic acids below the denaturation temperature. The low gelling temperature ensures that the agarose will be in a liquid state at a temperature where in-gel manipulations can be performed without prior extraction of DNA from the gel slice.
  • Gel strength at 1.5% >500g/cm2
  • Gelling temp. 24-28°C
  • Melting temp. <65.5°C
  • Moisture <7%
  • Ash <0.4%
  • EEO <0.12
  • Sulphate <0.12%
  • Clarity (NTU) <4
  • DNAse/RNAse activity not detected.
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00081294
Numéro CAS: 9012-36-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité