3-Acétoxyindole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSBIA1216-10GEA 277 EUR InStock
APOSBIA1216-10G APOSBIA1216-5G APOSBIA1216-1G
3-Acétoxyindole
3-Acétoxyindole
Fluorogenic substrate for detaction of esterases.
Formule: C₁₀H₉NO₂
MW: 175,19 g/mol
Point de fusion: 128…130 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00014561
Numéro CAS: 608-08-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité