N-Acetyl-D-alanine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
BIA1217-1G BIA1217-5G
APOSBIA1217-1GEA 14.7 EUR InStock
APOSBIA1217-1G APOSBIA1217-5G
N-Acetyl-D-alanine
N-Acetyl-D-alanine
Formule: C₅H₉NO₃
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00063133
Numéro CAS: 19436-52-3
EINECS: 243-066-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité