N-Acetyl-D-mannosamine, monohydrate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Cyclic N-Acetyl-D-mannosamine, N-((2R,3S,4R,5S,6R)-2,4,5-Trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-3-yl)acetamide
BIA1221-10G BIA1221-25G
APOSBIA1221-10GEA 137 EUR InStock
APOSBIA1221-10G APOSBIA1221-25G
N-Acetyl-D-mannosamine, monohydrate
N-Acetyl-D-mannosamine
Formule: C₈H₁₅NO₆
MW: 221,21 g/mol (anhy)
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00149493
Numéro CAS: 7772-94-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité