Méthanesulfonate de 3-éthoxycarbonylanilinium 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSBIA1347-25GEA 43.7 EUR InStock
APOSBIA1347-25G APOSBIA1347-100G APOSBIA1347-10G APOSBIA1347-50G APOSBIA1347-5G
Méthanesulfonate de 3-éthoxycarbonylanilinium 98%
Méthanesulfonate de 3-éthoxycarbonylanilinium
Formule: C₁₀H₁₅NO₅S
MW: 261,29 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00013176
Numéro CAS: 886-86-2
EINECS: 212-956-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité