Acide 1-aminocyclopropanecarboxylique 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
BIA1373-100G BIA1373-25G BIA1373-5G
APOSBIA1373-100GEA 528 EUR InStock
APOSBIA1373-100G APOSBIA1373-25G APOSBIA1373-5G
Acide 1-aminocyclopropanecarboxylique 97%
1-Aminocyclopropanecarboxylic acid
Formule: C₄H₇NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009944
Numéro CAS: 22059-21-8
EINECS: 606-917-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité