Bleu alcian 8GX
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
BIA1422-10G BIA1422-25G
APOSBIA1422-10GEA 120 EUR InStock
APOSBIA1422-10G APOSBIA1422-25G
Bleu alcian 8GX
Alcian blue 8 GX
C.I. 74240
Formule: C₅₆H₆₈Cl₄CuN₁₆S₄
Point de fusion: 148 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010720
Numéro CAS: 33864-99-2
EINECS: 278-333-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité