Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridine 98%

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention

APOSBIA1470-5GEA 14.7 EUR InStock
APOSBIA1470-5G
1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridine 98%
1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridine


Formule: C₇H₆N₂
MW: 118,14 g/mol
Point d'ébullition: 270 °C
Point de fusion: 103…107 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005606
Numéro CAS: 271-63-6
EINECS: 205-981-0
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité