N-Acétylglycine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Ac-Gly-OH, N-Acetylglycine, Acetamidoacetic acid, Aceturic acid
BIA1745-100G BIA1745-500G
APOSBIA1745-100GEA 27.7 EUR InStock
APOSBIA1745-100G APOSBIA1745-500G
N-Acétylglycine
N-Acetylglycine (Ac-Gly-OH)
Formule: C₄H₇NO₃
MW: 117,1 g/mol
Point de fusion: 207…209 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00004275
Numéro CAS: 543-24-8
EINECS: 208-839-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité