N(α)-Acetyl-L-tryptophan 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
BIA1792-100G BIA1792-250G BIA1792-25G
APOSBIA1792-100GEA 59.6 EUR InStock
APOSBIA1792-100G APOSBIA1792-250G APOSBIA1792-25G
N(α)-Acetyl-L-tryptophan 98%
N(α)-Acetyl-L-tryptophan
Formule: C₁₃H₁₄N₂O₃
Point de fusion: 186 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00065976
Numéro CAS: 1218-34-4
EINECS: 214-935-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité